Tisk…
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 7540 CZK
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Vzorec: C₈H₇ClO₃S·H₂O
MW: 236,673 g/mol
Bod tání: 111…112 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08166750
CAS číslo: 1171826-50-8