Tisk…
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propionic acid, 3-(1,2-Dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)-DL-alanine
OR7606-25G OR7606-5G
APOSOR7606-25GEA 7870 CZK
APOSOR7606-25G APOSOR7606-5G
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232.235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039159
CAS číslo: 5162-90-3