2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-Carboxyphenyl)thiophene
OR7593-1G
OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA
11250
CZK
APOSOR7593-1G
APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₈O₂S Bod tání: 92…95 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04039152 CAS číslo: 6072-49-7 |