Tisk…
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 6390 CZK
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈OS
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039150
CAS číslo: 129746-42-5