Tisk…
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 5200 CZK
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038019
CAS číslo: 103668-99-1