Tisk…
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)thiophene hydrochloride
OR7583-1G OR7583-250MG OR7583-5G
APOSOR7583-1GEA 10350 CZK
APOSOR7583-1G APOSOR7583-250MG APOSOR7583-5G
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₉NS·ClH
Bod tání: 210…212 …lit °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07365346
CAS číslo: 1087723-62-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III