Tisk…

3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 3540 CZK
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039113
CAS číslo: 107412-71-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR