2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7491-100MG
OR7491-250MG
OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA
6950
CZK
APOSOR7491-100MG
APOSOR7491-250MG
APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₃N·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739418 CAS číslo: 139769-13-4 |