Tisk…
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenyl)benzaldehyde
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 17820 CZK
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.244 g/mol
Bod tání: 535 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424633
CAS číslo: 38491-36-0