Tisk…
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 9790 CZK
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039086
CAS číslo: 32192-74-8