6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7414-1G
OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA
1740
CZK
APOSOR7414-1G
APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ Bod tání: 201…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027271 CAS číslo: 53484-16-5 |