Tisk…
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)benzoic acid
OR7400-250MG OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA 2690 CZK
APOSOR7400-250MG APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Bod tání: 157…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02690979
CAS číslo: 35461-99-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III