Tisk…
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7399-1G OR7399-250MG OR7399-5G
APOSOR7399-1GEA 7250 CZK
APOSOR7399-1G APOSOR7399-250MG APOSOR7399-5G
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Bod tání: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03990477
CAS číslo: 331942-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III