Tisk…
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)furan
OR7398-1G OR7398-250MG OR7398-5G
APOSOR7398-1GEA 5000 CZK
APOSOR7398-1G APOSOR7398-250MG APOSOR7398-5G
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030050
CAS číslo: 60456-77-1