Tisk…
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Formylphenyl)furan
OR7397-1G OR7397-250MG
APOSOR7397-1GEA 5200 CZK
APOSOR7397-1G APOSOR7397-250MG
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03990461
CAS číslo: 85553-52-2