3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7393-1G
OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA
3640
CZK
APOSOR7393-1G
APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₉NO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07366478 CAS číslo: 1172481-22-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |