Tisk…
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7392-250MG OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA 4170 CZK
APOSOR7392-250MG APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₉NO·ClH
MW: 195,645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445548
CAS číslo: 855948-13-9