3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7381-1G
OR7381-2.5G
OR7381-250MG
APOSOR7381-1GEA
3110
CZK
APOSOR7381-1G
APOSOR7381-2.5G
APOSOR7381-250MG
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec:
C₉H₇ClO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039064 CAS číslo: 80151-33-3 |