Tisk…
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7380-1G OR7380-250MG OR7380-5G
APOSOR7380-1GEA 8700 CZK
APOSOR7380-1G APOSOR7380-250MG APOSOR7380-5G
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039063
CAS číslo: 80151-26-4