Tisk…
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b][1,4]oxazin-4-yl)methyl]benzoic acid, 4-(4-Carboxybenzyl)-6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine
OR7372-10MG OR7372-50MG
APOSOR7372-10MGEA 622 CZK
APOSOR7372-10MG APOSOR7372-50MG
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₆H₁₂ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269589
CAS číslo: 874605-63-7