Tisk…
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Chloro-3-formylbiphenyl, 3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7356-1G OR7356-5G
APOSOR7356-1GEA 2280 CZK
APOSOR7356-1G APOSOR7356-5G
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216.663 g/mol
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424622
CAS číslo: 139502-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III