4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7355-1G
OR7355-500MG
APOSOR7355-1GEA
12830
CZK
APOSOR7355-1G
APOSOR7355-500MG
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉ClO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424629 CAS číslo: 153850-83-0 |