Tisk…
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7353-1G OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA 2490 CZK
APOSOR7353-1G APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₈N₄O₂
MW: 168,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027277
CAS číslo: 21901-25-7