Tisk…
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride, 4-(4-Methoxyphenyl)aniline hydrochloride
OR7351-1G OR7351-250MG
APOSOR7351-1GEA 2820 CZK
APOSOR7351-1G APOSOR7351-250MG
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₃NO·ClH
MW: 235,709 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445549
CAS číslo: 13219-33-5