Tisk…
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7350T-250MG OR7350T-50MG
APOSOR7350T-250MGEA 24630 CZK
APOSOR7350T-250MG APOSOR7350T-50MG
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Vzorec: C₂₁H₂₀O₇
MW: 384,379 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269868
CAS číslo: 51255-12-0