3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3'-Chloro-4-formylbiphenyl, 4-(3-Chlorophenyl)benzaldehyde
OR7349-1G
OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA
2280
CZK
APOSOR7349-1G
APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉ClO MW: 216.663 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424617 CAS číslo: 400744-49-2 |