3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7347-1G
OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA
17790
CZK
APOSOR7347-1G
APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉ClO MW: 216.663 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424628 CAS číslo: 216443-25-3 |