2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G
OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA
2780
CZK
APOSOR7346-1G
APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉ClO MW: 216.663 g/mol Bod tání: 70…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631914 CAS číslo: 39802-78-3 |