Tisk…
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 10680 CZK
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216.663 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039057
CAS číslo: 675596-30-2