Tisk…
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 6020 CZK
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039055
CAS číslo: 170859-80-0