Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7328-1G
OR7328-500MG
APOSOR7328-1GEA
2900
CZK
APOSOR7328-1G
APOSOR7328-500MG
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Vzorec:
C₉H₈BrN₃O₃ MW: 286,082 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08445499 CAS číslo: 914636-18-3 |