Tisk…
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 5390 CZK
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276229
CAS číslo: 41567-82-2