Tisk…
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7316-1G OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA 3970 CZK
APOSOR7316-1G APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366471
CAS číslo: 1172328-87-8