Tisk…
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7266-1G OR7266-5G OR7266-25G
APOSOR7266-1GEA 2530 CZK
APOSOR7266-1G APOSOR7266-5G APOSOR7266-25G
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269435
CAS číslo: 28456-54-4