Tisk…
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 CZK
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039038
CAS číslo: 186498-36-2