Tisk…
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7250T-100MG OR7250T-1G OR7250T-500MG
APOSOR7250T-100MGEA 3540 CZK
APOSOR7250T-100MG APOSOR7250T-1G APOSOR7250T-500MG
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
A reference standard for the drug Trimethoprim.
Vzorec: C₁₉H₂₀N₂O₃
Bod tání: 130…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269911
CAS číslo: 30078-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III