Tisk…
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7246-5G OR7246-1G OR7246-250MG
APOSOR7246-5GEA 35050 CZK
APOSOR7246-5G APOSOR7246-1G APOSOR7246-250MG
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039034
CAS číslo: 133997-05-4