Tisk…
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 6780 CZK
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797198
CAS číslo: 905966-48-5