Tisk…
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7217-1G OR7217-500MG
APOSOR7217-1GEA 1410 CZK
APOSOR7217-1G APOSOR7217-500MG
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Vzorec: C₁₀H₁₁BO₃
MW: 190,004 g/mol
Bod tání: 72…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039026
CAS číslo: 4463-41-6