Tisk…
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 4530 CZK
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192,019 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039017
CAS číslo: 411229-67-9