Tisk…
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]aniline, 4-(Dimethylamino)-2',4'-dinitrostilbene
OR7167-1G OR7167-500MG
APOSOR7167-1GEA 1040 CZK
APOSOR7167-1G APOSOR7167-500MG
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Vzorec: C₁₆H₁₅N₃O₄
MW: 313,308 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136227
CAS číslo: 57711-75-8