Tisk…
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)nitrobenzene, Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate, 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid methyl ester
OR7152-1G OR7152-5G
APOSOR7152-1GEA 1380 CZK
APOSOR7152-1G APOSOR7152-5G
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
MW: 274.068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027267
CAS číslo: 100487-82-9