Tisk…
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 11380 CZK
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00269950
CAS číslo: 89108-45-2
UN: 3261
ADR: 8,II