Iodobenzene dichloride 70%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7132-1G
OR7132-5G
OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA
10350
CZK
APOSOR7132-1G
APOSOR7132-5G
APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Vzorec:
C₆H₅Cl₂I MW: 274,914 g/mol Bod tání: 110…112 °C (rozkl.) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00009608 CAS číslo: 932-72-9 |