Tisk…
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane hydrochloride, 3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propylamine hydrochloride
OR7107-1G OR7107-250MG
APOSOR7107-1GEA 6220 CZK
APOSOR7107-1G APOSOR7107-250MG
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀N₄·ClH
MW: 162,621 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06796387
CAS číslo: 794522-91-1