(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR71010-1G
OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA
7910
CZK
APOSOR71010-1G
APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Vzorec:
C₉H₁₀BrClO₂ MW: 265,531 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32707277 CAS číslo: 2386676-58-8 |