5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Chloro-1-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7100T-1G
OR7100T-100MG
OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA
11380
CZK
APOSOR7100T-1G
APOSOR7100T-100MG
APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₆Cl₂O₂S MW: 261,124 g/mol Bod tání: 94…95 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00269949 CAS číslo: 6291-07-2 UN: 1759 ADR: 8,III |