Tisk…
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)(methyl)sulphane
OR71005-1G OR71005-500MG
APOSOR71005-1GEA 4570 CZK
APOSOR71005-1G APOSOR71005-500MG
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene
Vzorec: C₈H₉BrOS
MW: 233,125 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27944804
CAS číslo: 144369-82-4