Tisk…
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR71002-1G
APOSOR71002-1GEA 2980 CZK
APOSOR71002-1G
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂Cl₂
MW: 304,794 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00070783
CAS číslo: 81067-42-7