Tisk…
3-Phenylcyclobutan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 2200 CZK
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038993
CAS číslo: 52784-31-3